Learn More
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8010086 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
85 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11572902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Pulver wird durch den röhrenartigen Stiel eingefüllt. Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.
Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen. Pulver kann über den Rohrschaft eingeführt werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 70 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen
Produkttyp Wägetrichter