Learn More
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas
Bildet eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen JG Finneran™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas sind 20 mm-Bördelfläschchen aus Klarglas Typ 1 für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
51.20 € - 119.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Werden zur Erwärmung der Probe verwendet, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind. |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12316989
|
JG Finneran Associates™
310020-2346 |
10 ml | Bördelzange mit abgeschrägter Kante | 23 mm | 46 mm |
55.69 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10490631
|
JG Finneran Associates™
320020-2375 |
20 ml | Bördelzange mit abgeschrägter Kante | 23 mm | 75 mm |
51.20 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10015570
|
JG Finneran Associates™
36020-2238 |
6 ml | Bördelzange mit abgeschrägter Kante | 22 mm | 38 mm |
54.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12336989
|
JG Finneran Associates™
327020-3060 |
27 mL | Flach, Bördelrand | 30 mm | 60 mm |
119.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Erhältlich in transparentem Borosilikatglas Typ I
- Mit flacher Oberseite oder abgeschrägter Kante, 20 mm-Bördeloberfläche
- In Fläschchen werden Proben solange erwärmt, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind.
- Eine Probe wird dann zur Analyse aus der Gasphase (Kopfraum) entnommen
- Fläschchen und Verschluss bilden eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Werden zur Erwärmung der Probe verwendet, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind. | |
100 | |
20 mm |
Borosilikatglas | |
Klemme | |
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas