Learn More
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12336989
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
10 ml
20 ml
27 mL
Verschlusstyp:
Bördelzange mit abgeschrägter Kante
Flach, Bördelrand
Außendurchmesser (metrisch):
22 mm
23 mm
23 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12336989
Marke: JG Finneran Associates™ 3270203060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bildet eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen JG Finneran™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas sind 20 mm-Bördelfläschchen aus Klarglas Typ 1 für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Erhältlich in transparentem Borosilikatglas Typ I
  • Mit flacher Oberseite oder abgeschrägter Kante, 20 mm Bördeloberfläche
  • In Fläschchen werden Proben solange erwärmt, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind.
  • Eine Probe wird dann zur Analyse aus der Gasphase (Kopfraum) entnommen
  • Fläschchen und Verschluss bilden eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 27 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Werden zur Erwärmung der Probe verwendet, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind.
Enthält Bördelverschluss aus Aluminium/PolyCrimp
Flaschenhalstyp Klemme
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Flach, Bördelrand
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 100/Packung
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu Autosampler