Learn More
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
10 ml
20 ml
27 mL
Verschlusstyp:
Bördelzange mit abgeschrägter Kante
Flach, Bördelrand
Außendurchmesser (metrisch):
22 mm
23 mm
23 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in transparentem Borosilikatglas Typ I
- Mit flacher Oberseite oder abgeschrägter Kante, 20 mm Bördeloberfläche
- In Fläschchen werden Proben solange erwärmt, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind.
- Eine Probe wird dann zur Analyse aus der Gasphase (Kopfraum) entnommen
- Fläschchen und Verschluss bilden eine dichte Dichtung für eine genaue Analyse mit reproduzierbaren Ergebnissen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Werden zur Erwärmung der Probe verwendet, bis die Konzentrationen der Flüssigphase und der Gasphase im Gleichgewicht sind. |
| Flaschenhalstyp | Klemme |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Bördelzange mit abgeschrägter Kante |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |