Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 Polyesterfolien
Marke:  Macherey-Nagel™ 804022
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10630162
  • 85.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
60 Å
Polyester-Platte
0,75 ml/g
5 x 20 cm
50er-Packung
UV254
0,2 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 Polyesterfolien > Plattengröße:50 x 200mm