Learn More
Cole-Parmer™ Exsikkator aus Boekel-Glas/Edelstahl
Bewahren Sie die Proben sicher in diesem Exsikkator mit doppeltem Verschluss auf. Die Cole-Parmer™ Exsikkatoren aus Boekel-Glas/Edelstahl verfügen über eine luftdichte, lecksichere Tür mit doppeltem Verschluss, eine einteilige Neoprendichtung und ein langes Scharnier.
1685.00 € - 4380.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl, Glas |
---|---|
Produkttyp | Exsikkator |
Anzahl Einschübe | 2 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11796118
|
Cole-Parmer™
24000-10 |
125 L |
4380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11706128
|
Cole-Parmer™
08901-60 |
22 L | N/A | |||||||
Beschreibung
- Gleichen Sie den Druck mit dem manuellen Druckablassventil aus
- Mit dem manuellen Druckbegrenzungsventil können Sie den internen und externen Druck beim Öffnen der Tür ausgleichen.
- Die Trockenmittelschale aus Edelstahl fasst ein Pfund Trockenmittel
- Hochpolierschränke 302 aus Edelstahl mit 3 /16 Zoll dicker Glastür und -seiten zur Inhaltsüberwachung
- Die Tür verfügt über ein doppeltwirkendes Schloss, eine einteilige Gummidichtung und ein langes Scharnier
- Mit dem manuellen Druckentlastungsventil können Sie den Druck ablassen
- Wählen Sie zwischen Flexboard- oder SS-Einlegeböden
- Die SS-Trockenmittelschale fasst ein Pfund Trockenmittel
Spezifikation
Edelstahl, Glas | |
Exsikkator | |
2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Exsikkator aus Boekel-Glas/Edelstahl