Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 3-lagige Einmal-Wischtücher. Perfekt zum Aufwischen industrieller Flüssigkeit und zum Abwischen von öligen/verschmutzten Teilen und Oberflächen. Die einzigartige AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7425
60.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Abwischen öliger Teile und Oberflächen.
- Die einzigartige AIRFLEX™
Spezifikation
L30 Wischtücher | |
380 mm | |
235 mm | |
Blau | |
Rolle | |
Spendersystem zur Wandmontage | |
3-lagig |
15 in. | |
9.3 in. | |
AIRFLEX™ Gewebe | |
380 x 235 mm | |
Ideal zum Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten aus der Industrie und zum Abwischen von öligen oder verschmutzten Teilen und Oberflächen. | |
1 Rolle | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Größe (L x B): 380 x 235 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur