Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Artikelnummer. p-7229313 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
200 mL
3 x 200 ml
Chemischer Name oder Material:
Blocker BSA
Packungsgröße:
125 Milliliter
200 Milliliter
3 Stück
Artikelnummer. 17992361
Marke: Thermo Scientific™ 37525X3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen 10x PBS- oder TBS-Lösungen von bovinem Serumalbumin für Western Blot, ELISA und andere Nachweismethoden.
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Blocker BSA is a 10% (w/v) solution of high-quality BSA that is useful for saturating excess protein-binding sites on membranes and microplates in immunoassays. It is most frequently diluted 10-fold (to 1% BSA) in 1X PBS or 1X TBS for initial testing. Blocker BSA is usually more effective than nonfat milk for biotin-avidin systems because it contains a single purified protein that is devoid of endogenous biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blocker BSA
Beschreibung Blocker BSA in PBS (10x)
Konzentration 10% BSA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Blocker™
Menge 3 x 200 ml