Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen 10x PBS- oder TBS-Lösungen von bovinem Serumalbumin für Western Blot, ELISA und andere Nachweismethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 37520
149.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11889310
  • 210.00 € / 125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Diese Blockierpuffer sind 10%ige (w/v) Lösungen aus hochwertiger BSA, die für die Sättigung überschüssiger Proteinbindungsstellen auf Membranen und Mikrotiterplatten bei Immunassays nützlich sind. Sie wird für die Erstprüfung zumeist 10-fach (auf 1 % BSA) 1X PBS oder 1X TBS verdünnt. BSA-Blocker sind für Biotin-Avidin-Systeme in der Regel effektiver als fettfreie Milchblockierpuffer, da sie ein einziges gereinigtes Protein ohne endogenes Biotin enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blocker BSA in TBS (10x)
125 ml
Western Blot, ELISA, IHC
10% BSA
Einfach aufgereinigtes Protein
Blocker BSA
Flüssig
Blocker™
TBS
Bei 4 °C lagern.