Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmesskolben, Klasse A, mit Zertifikat
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
58.05 € - 118.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15326137
|
BRAND™
956968 |
5 ml |
58.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15402403
|
BRAND™
956977 |
25 ml |
58.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15264998
|
BRAND™
956978 |
50 ml |
59.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15422423
|
BRAND™
956980 |
200 ml |
63.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15192813
|
BRAND™
956982 |
500 ml |
68.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15472423
|
BRAND™
956983 |
1000 ml |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15492423
|
BRAND™
956984 |
2000 ml |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
- Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Transparent und braun erhältlich
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
USP | |
Durchsichtig | |
Glas | |
A |