Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmesskolben, Klasse A, mit Zertifikat
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 956980
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
- Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Transparent und braun erhältlich
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Specifications
USP | |
200 ml | |
A |
Durchsichtig | |
Glas | |
NS 14/23 |