Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmesskolben, Klasse A, mit Zertifikat
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 956977
52.27 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
- Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Transparent und braun erhältlich
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
USP | |
25 ml | |
A |
Durchsichtig | |
Glas | |
NS 10/19 |