Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Schraubverschlüsse sind mit einer mattierten Beschriftungsfläche graduiert, die die Probenidentifikation oder andere Beschriftung ermöglicht. Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Marke: BRAND™ 780734
111.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN EN Norm 285.
- Graduiert.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
2 ml | |
Konischer Boden | |
1000 | |
Unsteril | |
13 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
44 mm | |
–196 bis 121 °C | |
20.000 G |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert > Fassungsvermögen (metrisch) 2 ml, Format: Konischer Boden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur