missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat

Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.

Brand:  BRAND™ 937289

50.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 View more versions of this product

Product Code. 15885542

  • 59.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Enghals
Ja
14/23
DIN EN ISO 1042
Klar
100 ml
± 0.1 ml
1 Stück
A
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat > 100 ml

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.