Learn More
Brady™ Schwarze und gelbe Warnbänder
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Black and Yellow Warning Tape is a self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
24.15 € - 51.60 €
Spezifikation
Beschreibung | Warnband – Gelb/Schwarz |
---|---|
Klebstofftyp | Selbstklebend |
Farbe | Schwarz, Gelb |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierungssäulen, Pylonen, die Kanten der Wände, Torbogen, Transportwege |
Länge (angloamerikanisch) | 108.3 ft. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11761036
|
Brady™
255311 |
33 m x 38 mm |
24.15 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11781036
|
Brady™
255313 |
33 m x 75 mm |
51.60 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10112274
|
Brady™
255312 |
33 m x 50 mm |
28.55 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spezifikation
Warnband – Gelb/Schwarz | |
Schwarz, Gelb | |
108.3 ft. | |
1 Rolle |
Selbstklebend | |
Markierungssäulen, Pylonen, die Kanten der Wände, Torbogen, Transportwege | |
33 m | |
0,138 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schwarze und gelbe Warnbänder