Learn More
Axygen™ Automationspipettenspitzen zum Aufhängen für Hamilton Microlab™ der Serien Star und Nimbus™
Geeignet für Hamilton MICROLAB STAR und Nimbus Automatisierte Liquid-Handling-Arbeitsstationen
456.82 € - 952.96 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sie sind in vier Größen erhältlich und speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen konzipiert und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen |
Format | Hängende Pipettenspitze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15551393
![]() ![]() |
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S-5 |
10 μl | Steril | Ungefiltert |
809.35 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15541393
![]() ![]() |
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-5 |
10 μ l | Unsteril | Ungefiltert |
742.30 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15501413
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S-5 |
10 μl | Steril | Gefiltert |
952.96 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15571403
![]() ![]() |
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-5 |
50 μl | Unsteril | Ungefiltert |
687.31 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15581403
![]() ![]() |
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S-5 |
50 μl | Steril | Ungefiltert |
749.39 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15561413
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S-5 |
50 μl | Steril | Gefiltert |
882.37 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15531403
![]() ![]() |
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S-5 |
300 μl | Steril | Ungefiltert |
725.00 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15581393
![]() ![]() |
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-5 |
1000 μ l | Unsteril | Ungefiltert |
456.82 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15521413
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-1000-CBKHTRS5 |
1000 μ l | Steril | Gefiltert |
589.70 €
3840 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15541413
![]() ![]() |
Axygen™
HTF-300-CBK-HTRS5 |
300 μl | Steril | Gefiltert |
882.37 €
5760 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Axygen bietet eine Alternative für Ihr Hamilton™ STARline-System.
Diese Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter und mit Filter
- Erhältlich als transparente Spitzen oder Spitzen aus leitfähigem schwarzem Polypropylen
- Erhältlich als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen, als verschachteltes Spitzengestell und als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen
Spezifikation
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Hängende Pipettenspitze |
Nicht autoklavierbar | |
Sie sind in vier Größen erhältlich und speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen konzipiert und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Automationspipettenspitzen zum Aufhängen für Hamilton Microlab™ der Serien Star und Nimbus™