Learn More
Axygen™ Automationspipettenspitzen zum Aufhängen für Hamilton Microlab™ der Serien Star und Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15521413 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
50 μl
300 μl
1000 μ l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
3840 Stück
5760 Stück
Artikelnummer. 15521413
Marke: Axygen™ HTF1000CBKHTRS5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Hamilton MICROLAB STAR und Nimbus Automatisierte Liquid-Handling-Arbeitsstationen
Axygen bietet eine Alternative für Ihr Hamilton™ STARline-System.
Diese Spitzen sind:
  • Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter und mit Filter
  • Erhältlich als transparente Spitzen oder Spitzen aus leitfähigem schwarzem Polypropylen
  • Erhältlich als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen, als verschachteltes Spitzengestell und als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell
  • Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Schwarz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sie sind in vier Größen erhältlich und speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen konzipiert und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen
Format Hängende Pipettenspitze
Spitzenform Automatisierung
Verpackung 5 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylen