Learn More
Axygen™ Automationspipettenspitzen zum Aufhängen für Hamilton Microlab™ der Serien Star und Nimbus™
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
50 μl
300 μl
1000 μ l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
3840 Stück
5760 Stück
Beschreibung
Axygen bietet eine Alternative für Ihr Hamilton™ STARline-System.
Diese Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter und mit Filter
- Erhältlich als transparente Spitzen oder Spitzen aus leitfähigem schwarzem Polypropylen
- Erhältlich als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen, als verschachteltes Spitzengestell und als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sie sind in vier Größen erhältlich und speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen konzipiert und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen |
| Format | Hängende Pipettenspitze |
| Spitzenform | Automatisierung |
| Verpackung | 5 Gestelle/Packung, 12 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |