Learn More
Wismutpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371158
Wismutpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371158
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11371158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010111.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Gewicht Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ08I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number010111.22,010111.36
ChargennummerW04E061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number010111.22,010111.36
ChargennummerR16E034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010111.22,010111.36
ChargennummerZ13H030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010111.22,010111.36
ChargennummerW17F018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number010111.22,010111.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismut
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Name des Produkts
Wismutpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >