Learn More
Bismut-Indium-Zinn-Ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046895.22
264.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15412797
  • 265.32 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
100 g
Ignot
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW25K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number046895.22,046895.36
ChargennummerY29I057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09
ChargennummerN14I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09
ChargennummerF06Y023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09
ChargennummerU23H079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09
Name des Produkts
Bismut-Indium-Zinn-Ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals > 100 g