Learn More
Wismut, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165520
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Schwarz
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 271.0°C
Siedepunkt 1500.0°C
Dichte 9.8000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel BI
Menge 100 g
Fieser 13,39
Merck Index 15, 1261
Formelmasse 208.98
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Pulver
Name des Produkts
Wismut, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >