Learn More
Bismut-Indium-Zinn-Ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046895.36
1023.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) | |
500 g | |
Ignot |
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt% | |
Insoluble in water. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W25K001 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | 046895.22,046895.36 |
Y29I057 | Analysenzertifikat | 17/01/2023 | 046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09 |
N14I018 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09 |
F06Y023 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09 |
U23H079 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 046895.22,046895.36,046895.A3,046912.09 |