Learn More
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid Artikelnummer.: 11334547
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid
Artikelnummer. 11334547
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039610.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5926-79-4
Summenformel C8H22O5Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 435.68
MDL-Nummer MFCD00070453
InChI-Schlüssel PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16683964
IUPAC-Name [[Acetyloxy(dimethyl)stannyl]oxy-dimethylstannyl]-acetat
SMILES O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetoxydimethyltin)oxide
Schmelzpunkt 240°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 431.61
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid >