Learn More
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386319
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386319
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11386319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071130.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-58-7
Summenformel C32H64O4Sn
MDL-Nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dilaurate
Schmelzpunkt <10°C
Farbe Gelb
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt >204°C (12 mmHg)
Flammpunkt 235°C (455°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brechungsindex 1.473
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formelmasse 631.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN11L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
ChargennummerM27L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
ChargennummerZ26K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
ChargennummerY22K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
ChargennummerW03K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
Name des Produkts
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >