Learn More
Zinn(IV)-Isopropoxid-Isopropanoladdukt, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399647
Zinn(IV)-Isopropoxid-Isopropanoladdukt, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399647
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11399647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041269.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132951-93-0
MDL-Nummer MFCD00145408
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Schmelzpunkt ∼130°C (decomposition)
Siedepunkt 131°C (1.6 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters.
Formelmasse 414.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Nasser Feststoff
Name des Produkts
Zinn(IV)-Isopropoxid-Isopropanoladdukt, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >