Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
67.30 € - 242.32 €
Spezifikation
Produkttyp | Zellkulturflasche |
---|---|
Oberflächenbeschichtung | Zellkulturbehandelt |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11830765
|
Thermo Scientific™
130189 |
25 cm2 | Belüftet |
185.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11884235
|
Thermo Scientific™
130190 |
75 cm2 | Belüftet |
156.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11850845
|
Thermo Scientific™
130191 |
175 cm2 | Belüftet |
112.00 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11849594
|
Thermo Scientific™
130192 |
25 cm² | Verschlusskappe mit Dichtring |
107.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11840765
|
Thermo Scientific™
130193 |
75 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring |
102.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11845275
|
Thermo Scientific™
130194 |
175 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring |
67.30 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17844851
|
Thermo Scientific™
130330 |
225 cm2 | Belüftet |
242.32 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17854851
|
Thermo Scientific™
130332 |
225 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring |
223.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
- Zellkulturbehandelt
- Steril
- US-Norm USP Klasse VI, nicht zytotoxisch
- Nicht-pyrogen
Especificaciones
Zellkulturflasche | |
Zellkulturbehandelt | |
Steril |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.