Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
Marke:  Thermo Scientific™ 130189
83.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11830765
  • 185.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht-zytotoxisch
• Nicht-pyrogenisch
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Frei von humaner DNA
• Rohmaterial mit USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200
Zellkulturflasche
Steril
Flach
25 cm2
7 ml
5
Zellkulturbehandelt
Klasse VI
Belüftet
Zellkultur-behandelt
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben > Belüfteter Verschluss; 25 cm