Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Artikelnummer. 11845275
Click to view available options
Kulturfläche:
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Verschlusskappe mit Dichtring
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
25 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 11845275
Marke: Thermo Scientific™ 130194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht-zytotoxisch
• Nicht-pyrogenisch
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Frei von humaner DNA
• Rohmaterial mit USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anzahl pro Karton 40/Cs.
Anzahl pro Packung 5/Pk.
Produkttyp Zellkulturflasche
Oberflächenbeschichtung Zellkulturbehandelt
Sterilität Steril
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Kulturfläche 175 cm2
Oberflächenbehandlung Zellkultur-behandelt
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 ml