Learn More
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Pipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. p-6927030 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 bis 5000 μl
100 bis 1000 μl
Schritten:
5,0 μl
50 μ l
Genauigkeit:
0.5 %, 0.6 %, 0.7 %
0.6 %, 0.7 %, 2 %
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10399381
Marke: Sartorius 720060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erschwinglich, zuverlässig und genau. Sartorius™ Biohit™ Proline™ mechanische Einkanalpipettierer sind ergonomische, einstellbare Hilfsmittel zur Handhabung von Flüssigkeiten. Diese Modelle sind die kostengünstigsten mechanischen Pipettierer von Sartorius. Erhältlich in den Volumen 1,000 und 5,000 μl.
Die erste mechanische Pipettenfamilie der Biohit™ Proline™ Reihe ist immer noch in vielen Laboren rund um den Globus im Einsatz und beweist damit ihr zeitloses, praktisches Design und ihre Zuverlässigkeit. Sie ist ideal geeignet für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Pipettierwerkzeug sucht.
  • Äußerst genau und präzise, so dass sie sowohl für Profis als auch für Studenten geeignet ist
  • Leichtes Gerät mit ergonomischer Fingerauflage
    • Die Pipette muss nicht zusammengedrückt werden, was das Risiko von RSI verringert
  • Einfach zu bedienende Volumeneinstellung mit Klick-Stop und übersichtlicher Mengenanzeige
  • Die Do-it-yourself-Kalibrierung ermöglicht die Rekalibrierung für verschiedene Flüssigkeiten
  • Safe-Cone Filter für kontaminationsfreies Pipettieren verfügbar
  • Spitzenkonus aus strapazierfähigem Material mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Kompatibel mit Optifit und SafetySpace™ Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.6 %, 0.7 %, 2 %
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001
Kompatible Spitzen 1000 μl Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko
Anzahl Kanäle 1
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung mit minimiertem Kontaminationsrisiko
Enthält Sicherer Filterkegel
Schritten 5,0 μl
Gewährleistung 2 Jahre