Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ sterile Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 15208208
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ BioClean Nitramax™ sterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15208208
7
Click to view available options
Größe:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 15208208
Marke: Nitritex™ BNMS70
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet vollständigen Armschutz. Nitritex™ BioClean Nitramax™ steriler Nitrilhandschuh ist ein latexfreier Einweghandschuh in Schulterlänge, der Komfort, antistatische Eigenschaften und Beständigkeit gegen eine Reihe von Chemikalien vereint.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Handschuh mit Schulterlänge (600 mm / 24 in.) bietet vollständigen Armschutz
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Güte EU GMP Klasse A
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Modell BNMS70
Verpackungsart EasyTear™
Menge Ein Paar pro PE-Innenmappe; eine Mappe pro versiegeltem EasyTear PE-Beutel; 10 Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (100 Paar)
Beständig gegen Chemikalien
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer21-2606 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Chargennummer21-2194 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Chargennummer21-2035 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Chargennummer21-2606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Chargennummer21-2194 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2022 Catalog NumberBNMS-70
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Nitritex™ BioClean Nitramax™ sterile Nitrilhandschuhe >