Learn More
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS sterile 16 in.-Reinraumhandschuhe aus Nitril
Beschreibung
In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
- Extra lange Nitril-Reinraumhandschuhe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Texturierte Oberfläche, pulverfrei, mit Rollrand
- Handspezifisch und anatomisch geformt
- Länge: 400 mm (16 Zoll)
- Weiß
- Latexfrei
- Die verlängerte Auslaugung in reinem deionisiertem Wasser sorgt für geringe Mengen an Chloriden und extrahierbaren Metallen
- AQL: 0.65 für Löcher (1000 ml-Wassertest)
- Kompatibel für den Einsatz in der ISO-Klasse 4
- USP-797-konform
- USP-800-konform
- ASTM D6978 05 getestet
- Doppelt überziehbar
Bestellinformation
Verpackung: Ein Paar mit Bündchen pro innere Kunststofftasche, 10 Paare pro versiegeltem Außenbeutel aus Polyethylen, 20 Außenbeutel pro Kartoneinlage, eine Kartoneinlage pro Karton (200 Paare).
Compliance
Erfüllen die AQL 0.65-Standards für die Lochfreiheit. Duch Gammabestrahlung sterilisiert auf ein SAL von 10–6 gemäß ISO 11137-Richtlinien. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578. Kompatibel mit ISO-Klasse 4.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 0,65 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spezifisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0310 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | BNPS75 |
24-2321 | Sterilitätszertifikat | 25/03/2025 | BNPS75 |
24-3024 | Sterilitätszertifikat | 18/03/2025 | BNPS75 |
25-0310 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | BNPS75 |
24-2321 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2025 | BNPS75 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
28Stunden
18Minuten
2Sekunden
25Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %