Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsbekleidung
- Überzüge für Schuhe und Stiefel
- Schuhe und Stiefel für kontrollierte Umgebungen
- Ansell BioClean-D™ sterile Einweg-Überstiefel
-
-
Nitritex Bioclean-DVideo Player is loading.Current Time 0:00/Duration 0:00Loaded: 0%0:00Stream Type LIVERemaining Time -0:001x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Nitritex Bioclean-D
Ansell BioClean-D™ sterile Einweg-Überstiefel
Artikelnummer. 15268298Artikelnummer. 15268298
Marke: Ansell SBDOB
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
- Mit Safe-Step™ Material laminierte Sohle
- Elastischer Bund mit Sicherungsbändern
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
- Fusselarmes und antistatisches Material
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Universalgröße
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen/Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | CleanTough™ |
Latex Free | Yes |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Ties |
Sohlenart | Rutschfeste Sohle |
Bauweise | Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht |
Verschlussfarbe | White |
Saumtyp | Gebunden |
Gewindefarbe | White |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 & EU GMP Grade A; EN1149-5 |
Verpackungsmenge | One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs) |
Widerstand | Liquid, Dry Particulates, Splash |
Produkttyp | Controlled Environments Shoe Covers |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
-
Artikelnummer. 17809333
-
Artikelnummer. 17829333
-
Artikelnummer. 17839333
-
Artikelnummer. 17849333
-
Artikelnummer. 11762473
-
Artikelnummer. 15188926
-
Artikelnummer. 15194428
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 15614914
276,00 € / 100 Stück -
Catalog No. 12922255
265,00 € / 30 Stück -
Videos
-
Nitritex Bioclean-DVideo Player is loading.Current Time 0:00/Duration 0:00Loaded: 0%0:00Stream Type LIVERemaining Time -0:001x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Nitritex Bioclean-D
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %