Learn More
Mutexil™ Laborschutzkittel für Besucher
78.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schnappverschluss
Größe:
XL
2XL
Beschreibung
PP-Laborkittel aus Vlies mit Druckknopfverschluss und Taschen
- Einwegartikel
- PP, 40 g/m2
- Für Wartung, Besuche von Produktionsstätten
- Für ungefährliche Umgebungen
Spezifikation
Produkttyp | Lab Coat |
Größe | XL |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Anzahl Taschen | None |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Bauweise | Vliesstoff |