Learn More
Eppendorf™ Röhrchen auf Biobasis
Diese nachhaltigen Röhrchen auf Biobasis mit Schraubverschlüssen bestehen zu 90 % aus biozyklischem Kunststoff, um die CO2-Bilanz zu reduzieren.
Marke: Eppendorf™ 0030122518
77.39 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das hochwertige, Polypropylen auf Biobasis dieser Röhrchen kommt aus recyceltem Ausgangsmaterial der zweiten Generation – in diesem Fall wird es ausschließlich aus Abfall- und Rückstandsströmen (d. h. aus der Produktion von Pflanzenöl und gebrauchtem Speiseöl) gewonnen.
- Kappen mit abgeflachten und gerillten Seiten bieten eine anwenderfreundliche und ergonomische Handhabung
- Stabile, aufrechte Positionierung bei minimalem Kontaminationsrisiko
- Zuverlässige und sichere Etikettierung durch eine große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch eine flache und helle Kappe
- Hohe g-sichere Zentrifugationsstabilität von bis zu 25.000 x g
- Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
- Optimale Sichtbarkeit von Proben und Pellets
Spezifikation
ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6 | |
Klar | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
200 Röhrchen | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
68 mm | |
Zentrifugenröhrchen | |
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA |
HDPE | |
5 ml | |
Mikroröhrchen auf Biobasis | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | |
Steril | |
Ja | |
Schraube | |
15.2 mm | |
25,000 x g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O219277G | Analysenzertifikat | 25/03/2025 | 0030122518 |
N218091Q | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030122518 |
N217146N | Analysenzertifikat | 24/10/2024 | 0030122518 |
N216661M | Analysenzertifikat | 24/10/2024 | 0030122518 |
O219277G | Sterilitätszertifikat | 25/02/2025 | 0030122518 |
Sonderangebote
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen