Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71315
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11932421
  • 23.05 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10 Einsätze
30 mm
136 mm
9 x 9
Ultraniedrigtemperaturbeständiger Karton mit wasserabweisender Oberfläche
Weiß
136 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm > Gitter: 9 x 9; Höhe: 30 mm