Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71333
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10232963
  • 38.65 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
136 mm
7 x 7
Pappe
Probenlagerung
65 mm
136 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm > Röhrendurchmesser: 16,5 mm; Höhe: 65 mm; Format: 136 x 136mm