Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
Artikelnummer. p-200109618 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Bauweise/Design:
Ohne Räder
Abmessungen (L x B x H):
40.6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17900060
Marke: Micronova™ BLSSH168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
  • Product Type: BinLiner™ Stand
  • Material: Stainless Steel, Polypropylene
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Equipment): BinLiners™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 L
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Bauweise/Design Ohne Räder
Kapazität (angloamerikanisch) 40 gal.
Abmessungen (L x B x H) 40.6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 Zoll)
Einwegprodukt Reusable
Latexfrei Yes
Menge 1 Ea.
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waste disposal
Zur Verwendung mit (Geräte) Micronova BinLiners™
Verpackung LDPE Bag
Material Stainless Steel (304), Polypropylene
Produkttyp BinLiner Stand