Learn More
Emma Safety Footwear Billy Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das robuste, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem an.
Marke: Emma Safety Footwear MM73084843
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |
Schnüre | |
Billy | |
Leder | |
Stahl |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Billy Sicherheitsschuhe > Größe: 43
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur