Learn More
Emma Safety Footwear Billy Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das robuste, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem an.
142.00 € - 164.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Billy |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15918951
|
Emma Safety Footwear
MM73084839 |
39 |
142.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928951
|
Emma Safety Footwear
MM73084840 |
40 |
164.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938951
|
Emma Safety Footwear
MM73084841 |
41 |
142.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948951
|
Emma Safety Footwear
MM73084842 |
42 |
163.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958951
|
Emma Safety Footwear
MM73084843 |
43 |
142.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968951
|
Emma Safety Footwear
MM73084844 |
44 |
142.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978951
|
Emma Safety Footwear
MM73084845 |
45 |
142.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988951
|
Emma Safety Footwear
MM73084849 |
49 |
145.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Billy | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Billy Sicherheitsschuhe