Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
62.50 € - 16270.00 €
Spezifikation
Puffer | Sequenzierungspuffer |
---|---|
Konzentration | 5X |
Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardsequenzierung |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15768289
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 ml |
86.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15791816
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 ml |
1928.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15879776
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
16270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15939182
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15929182
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16355292
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 Zyklus-Sequenzierung-Kits.Bestellinformation
Je
Spezifikation
Sequenzierungspuffer | |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Raumtemperatur |
5X | |
Standardsequenzierung | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.