Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke: Applied Biosystems™ 4336697
79.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00230kg
Beschreibung
- Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Sequenzierungspuffer | |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Standardsequenzierung | |
Sequenzierungspuffer | |
Raumtemperatur |
5X | |
GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator | |
BigDye™ | |
1 ml | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.