Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4336701
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16355292
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sequenzierungspuffer
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung
233 mL
Flüssig
5X
3130xl, 3500, 3500xL Genanalysator; GeneAmp™ 9700; Veriti™ Thermocycler; 3730, 3730xl DNA-Analysator
BigDye™ Terminator, BigDye™
Raumtemperatur