Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marke: Berkshire™ DR670.0404.10
458.85 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus mechanisch wasserstrahlverfestigter 55 % Zellulose/45 % Polyester; keine sekundären Bindemittel
- Dampfautoklavierbar für den Einsatz in aseptischen Bereichen
- Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Glattes, sehr saugfähiges und langlebiges Allzwecktuch
- Geringe Tendenz zum Abwerfen von Partikeln; geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Auch als Wafer-Separatoren für horizontale Wafer-Stapelung erhältlich
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
DURX™ 670 Reinraumwischtücher | |
10 cm | |
10 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
67,6 | |
Weiß | |
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) | |
Für Luft- und Raumfahrt, Verteidigungselektronik, Lebensmittelverarbeitung, Computermontage und Halbleiter, Leiterplatten, pharmazeutische und biomedizinische Geräteherstellung |
4 in. | |
4 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
RoHS 2002/05, REACH, USP | |
Vliesstoff | |
Zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher, zum Wischen und Polieren von Oberflächen, einschließlich Optik | |
1200/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000849626 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | DR670.0404.10 |
0000849262 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | DR670.0404.10 |
0000849626 | Konformitätserklärung | 23/09/2024 | DR670.0404.10 |
0000849262 | Konformitätserklärung | 20/09/2024 | DR670.0404.10 |
0000849626 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2024 | DR670.0404.10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02