Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten
Mit Nunc Kunststofflagergestellen gewährleisten Sie, dass Proben bequem in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und Kryobank-Gestellen gelagert und sicher transportiert werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 344380
459.19 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12736558
  • 510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nunc™ Lagergestellen aus Kunststoff können Proben bequem und sicher in Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten und CryoBank-Gestellen gelagert und transportiert werden. Diese Gestelle eignen sich ideal für die Lagerung von Genombibliotheken, DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für das Hochdurchsatz-Screening.
  • Horizontales Design passt in Tiefkühlgeräte und -schränke und Inkubatoren
  • Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell
  • Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
  • Sperrriegel zur Sicherung der Platten
  • Griff für praktischen Transport
  • Tiefkühlgerät bis zu -80°C.
  • Nicht für den Einsatz in flüssigem/gasförmigem Stickstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten
Grün
Polypropylen und Metall
10 cm
2 Zoll
14 cm
5 x 5
Kryobank-Racks, Deepwell-Mikrotiterplatten, Mikrotiterplatten
Rechteckig
14 cm
5 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420486 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number344380
Chargennummer1386807 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/08/2023 Catalog Number344380
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoffgestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten > Aufbewahrungsgestell für Mikrotiterplatten, grün, 5 x 5-Array
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.