Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
38.48 € - 882.00 €
Spezifikation
Produkttyp | DURX™ 670 Reinraumwischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Kompatibilität | Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH, USP |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15777187
|
Berkshire™
DR670.0404.10 |
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) | 1200/Packung |
483.00 €
12000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15254898
|
Berkshire™
DR670.0909.20 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | 300/Pk. | N/A | ||||||
15530432
|
Berkshire™
DR670.1212.20 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | 150/Packung |
38.48 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16824621
|
Berkshire™
DR670.0404.40 |
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) | 300/Pk. |
882.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
DURX™ 670 Reinraumwischtücher | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
RoHS 2002/05, REACH, USP |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
Vliesstoff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher