Learn More
Benzylviologen Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472829
Benzylviologen Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472829
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15472829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66836.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1102-19-8
Summenformel C24H22Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 409.354
MDL-Nummer MFCD00011991
InChI-Schlüssel NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14195
IUPAC-Name 1-Benzyl-4-(1-Benzylpyridin-1-ium-4-yl)Pyridin-1-ium;Dichlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl viologen dichloride
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3811585
Formelmasse 409.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberH66836.06,H66836.03
ChargennummerR24J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog NumberH66836.03
ChargennummerR19J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberH66836.03
ChargennummerR15J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberH66836.03
ChargennummerR15J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberH66836.03
Name des Produkts
Benzylviologen Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >