Learn More
2,2'-Dipyridyl, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10080810
2,2'-Dipyridyl, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10080810
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10080810
Marke: Thermo Scientific Acros 117500100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-18-7
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD00006212
InChI-Schlüssel ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-Ylpyridin
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Dipyridyl
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 272.0°C to 273.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Merck Index 15,1241
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viskosität 1.51 mm2/s (90°C)
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
ChargennummerA0465442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
ChargennummerA0464306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
ChargennummerA0463675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
ChargennummerA0462614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2``-Dipyridyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Bipyridine
Name des Produkts
2,2'-Dipyridyl, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >