Learn More
Benzylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40 € - 368.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 538-86-3 |
---|---|
Summenformel | C8H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.167 |
MDL-Nummer | MFCD00025901 |
InChI-Schlüssel | GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane |
PubChem CID | 10869 |
IUPAC-Name | methoxymethylbenzol |
SMILES | COCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11405497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23490.09 |
10 g |
40.40 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11415497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23490.18 |
50 g |
114.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11425497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23490.30 |
250 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBenzylmethylether wird zur Herstellung von Benzaldehyd verwendet. Es wird als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Chemische Identifikatoren
538-86-3 | |
122.167 | |
GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N | |
10869 | |
COCC1=CC=CC=C1 |
C8H10O | |
MFCD00025901 | |
benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane | |
methoxymethylbenzol |
Spezifikation
Benzyl methyl ether | |
-53°C | |
173°C to 175°C | |
C8H10O | |
MFCD00025901 | |
14,1140 | |
Insoluble in water. | |
COCC1=CC=CC=C1 | |
122.167 | |
122.17 |
538-86-3 | |
0.94 | |
56°C (133°F) | |
1.5015 | |
UN3271 | |
benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane | |
GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N | |
methoxymethylbenzol | |
10869 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ETHER, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 208-705-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only