Learn More
Benzylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415497
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylmethylether wird zur Herstellung von Benzaldehyd verwendet. Es wird als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-86-3
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
MDL-Nummer MFCD00025901
InChI-Schlüssel GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
IUPAC-Name methoxymethylbenzol
SMILES COCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl methyl ether
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Brechungsindex 1.5015
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Merck Index 14,1140
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%