Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Anschlussadapter mit Glasolive
Ermöglicht den Anschluss eines Kühlers an einen Auffangkolben. Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Anschlussadapter mit Glasolive können direkt beheizt werden und halten den typischen Temperaturschwankungen im Labor stand.
35.00 € - 60.00 €
Spezifikation
Typ | Gebogener Empfängeradapter mit Glasolive |
---|---|
Material | Duran Glas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11886154
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05275002 |
NS 19/26 |
36.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11806134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05275001 |
NS 14/23 |
35.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11866204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05275003 |
NS 24/29 |
41.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11876194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05275004 |
NS 29/32 |
60.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- NS-Buchse und NS-Kegel
- 105°-Winkel
- Vakuumanschluss
- Glasolive mit Abtropfspitze
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
Spezifikation
Gebogener Empfängeradapter mit Glasolive | |
Duran Glas |